Principaux documents
GF78586217
Titanium/Molybdenum
wire, Ti85%/Mo15%, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
TI085150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF78586217 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 785-862-17
Longueur
0.5 m
Diamètre
1.0 mm