GF78064140
Molybdenum
wire reel, 50m, diameter 0.05mm, annealed, 99.95%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005125
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 780-641-40
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 m × 0.05 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N