Principaux documents
GF77796781
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fabric, weight.m-2-92g, size 300 × 300 mm, thickness 0.13 mm
Synonyme(s) :
ES303520
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
fabric
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 777-967-81
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.13 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable