GF77749161
Zirconium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.0125mm, 99.2%
Synonyme(s) :
Zirconium, ZR000180
About This Item
Pureté
99.2%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 777-491-61
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.0125 mm
Point d'ébullition
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable