Principaux documents
GF77690290
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 100 g
Synonyme(s) :
SJ606300
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF77690290 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 776-902-90
Poids
100 g
Taille nominale des granulés
1 mm