Principaux documents
GF77628370
Stainless steel - AISI 301
foil, thickness 1 mm, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, size 25 × 25 mm, temper hard
Synonyme(s) :
FE270310
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pour en savoir plus sur le produit GF77628370, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 776-283-70
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
1 mm