Key Documents
GF77502304
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 1 m, coil width 0.4 mm
Synonyme(s) :
CU050247
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 775-023-04
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
0.4 mm
Épaisseur
0.08 mm