Principaux documents
GF77409658
Copper
insulated wire, conductor diameter 0.06 mm, length 50 m, insulation thickness 0.005 mm
Synonyme(s) :
CU005860
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF77409658 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 774-096-58
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Longueur
50 m
Diamètre
0.06 mm
Épaisseur de l'isolation
0.005 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable