Principaux documents
GF77146735
Phosphor bronze
foil, Cu94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 5 m, coil width 0.4 mm
Synonyme(s) :
CU050247
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF77146735 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 771-467-35
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
0.4 mm
Épaisseur
0.08 mm