Principaux documents
GF76912308
Niobium
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.01mm, polyimide insulation
Synonyme(s) :
Niobium, NB005860, Columbium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141730
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 769-123-08
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
20 m × 0.125 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm
pb
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable