Principaux documents
GF76606960
Nickel-manganese alloy, Ni75Mn25
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Synonyme(s) :
NI256045
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF76606960 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 766-069-60
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm