Principaux documents
GF76311132
Quartz - fused
tube, outside diameter 14 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617280
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pour en savoir plus sur le produit GF76311132, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 763-111-32
Longueur
100 mm
D.E.
14 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm