Principaux documents
GF76290699
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 210 × 295 mm, gray
Synonyme(s) :
ES301451
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 762-906-99
Taille
210 × 295 mm
Épaisseur
0.25 mm
Couleur
gray
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable