Principaux documents
GF76281699
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 1 m, block copolymer
Synonyme(s) :
AC321020
1 EA
150,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
150,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 762-816-99
Longueur
1 m
Épaisseur
0.021 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1