GF75683212
Silicon
sheet, 14x14mm, thickness 1.0mm, single crystal, -100, 100%
Synonyme(s) :
Silicon, SI003100
About This Item
Pureté
100%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 756-832-12
Taille × épaisseur
14 x 14 mm × 1 mm
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N