Principaux documents
GF75640507
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
25m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE205115
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF75640507 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 756-405-07
L × diam.
25 m × 0.05 mm