Principaux documents
GF75609490
Cobalt/Chromium
powder, 45 max. part. size (micron), Co70%/Cr30%, weight 50 g, condition atomized
Synonyme(s) :
CO056011
1 EA
271,00 €
271,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
271,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
271,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 756-094-90
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 (micron)