Principaux documents
GF75596697
Polypropylene
(PP), mesh, nominal aperture 125ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 110ám
Synonyme(s) :
PP308710
1 EA
177,00 €
5 EA
716,00 €
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
177,00 €
5 EA
716,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 755-966-97
Taille
250 × 250 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable