GF75581310
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 4.65mm, inside diameter 4.23mm, wall thickness 0.21mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Silver, AG007251
About This Item
Essai
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 755-813-10
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.21 mm
D.E. × D.I.
4.65 mm × 4.23 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable