Documents
GF75485199
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 10 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FA145120
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 754-851-99
Longueur
10 m
Diamètre
0.6 mm