GF75372396
Hastealloy® c-22
wire, 1.0 mm diameter, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, size 200 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NE095350
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 753-723-96
Taille
200 mm
Diamètre
1.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.