Documents
GF75351539
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, polyester insulation
Synonyme(s) :
FE245850
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
polyester insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 753-515-39
Longueur
5 m
Diam. du conducteur
0.25 mm
Épaisseur de l'isolation
0.009 mm