Principaux documents
GF74809301
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonyme(s) :
AL166010
1 EA
927,00 €
927,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
927,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
927,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 748-093-01
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm