Documents
GF74771826
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 10mm disks, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280320
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 747-718-26
Taille × épaisseur
10 mm × 0.125 mm