Principaux documents
GF74580712
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
W 526011
1 EA
643,00 €
643,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
643,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
643,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 745-807-12
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable