Principaux documents
GF74558559
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm rod, 3.2mm diameter
Synonyme(s) :
FE047905
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 745-585-59
L × diam.
1000 mm × 3.2 mm