Principaux documents
GF73503299
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
20m wire, 0.50mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
SN175140
1 EA
337,00 €
337,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
337,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
337,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 735-032-99
L × diam.
20 m × 0.50 mm