Principaux documents
GF73469065
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, size 610 × 610 mm, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
Synonyme(s) :
IM301825
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 734-690-65
Taille
610 × 610 mm
Épaisseur
0.025 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable