Principaux documents
GF73451673
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.60mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
CU100450
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 734-516-73
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.60 mm