Principaux documents
GF72682375
Polyphenylenesulfide
(PPS), monofilament, diam. 0.5 mm, L 10 m, transparent pale amber
Synonyme(s) :
SU325950
1 EA
193,00 €
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
193,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 726-823-75
Longueur
10 m
Diamètre
0.5 mm