GF72067440
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
CR006100
520,00 €
About This Item
520,00 €
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 720-674-40
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Poids
20 g
Taille max. des fragments
10 mm
pb
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)