Principaux documents
GF71554697
Silicone Elastomer
sheet, thickness 8 mm, size 600 × 600 mm, tolerance +/-0.4
Synonyme(s) :
SI303400
1 EA
912,00 €
912,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
912,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
912,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 715-546-97
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
8 mm