GF71131744
Aluminum
foil, thickness 0.050 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL000441
About This Item
Pureté
99%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 711-317-44
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.050 mm
Point d'ébullition
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable