Documents
GF70027286
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 4 mm, size 300 × 300 mm, condition crystal
Synonyme(s) :
ST313400
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 700-272-86
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable