Principaux documents
GF69002939
Hafnium
wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, as drawn, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF005110
1 EA
325,00 €
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
325,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 690-029-39
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
0.5 m × 0.25 mm
pb
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N