Principaux documents
GF68946036
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 20 m, 0.02 mm diameter, condition metallic glass
Synonyme(s) :
FE845020
1 EA
446,00 €
446,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
446,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
446,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 689-460-36
Longueur
20 m
Diamètre
0.02 mm