Principaux documents
GF68745853
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF210280
1 EA
423,00 €
423,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
423,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
423,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 687-458-53
Taille × épaisseur
1 m × 0.1 mm