Principaux documents
GF68668363
Lead
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Lead, PB000412
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141723
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 686-683-63
Résistivité
20.65 μΩ-cm
Taille × épaisseur
50x50 mm × 1.0 mm
pb
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
M Bourgeois et al.
Health physics, 62(6), 546-552 (1992-06-01)
A significant amount of radiation escapes the rear of an image receptor in conventional dental radiographic procedures despite the placement of a lead-containing backing at the rear of the film pack. The purpose of this investigation was to place additional
Motoaki Kato et al.
Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai zasshi, 61(8), 1158-1169 (2005-09-01)
In projection radiography, stationary grids are indispensable accessories to the improvement of diagnostic imaging. On the other hand, they are becoming one of the issues facing digital image processing. The lead foil that composes the grid can produce moiré on
Lead foil in the intraoral periapical radiograph as an inclusion agent: a simple method in denture identification.
Thorakkal Shamim
Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP, 22(2), 130-131 (2012-02-09)
Lizhi Zhang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 1(3), 349-354 (2006-12-29)
In this study we demonstrate that one-dimensional (1D) nanostructured lead telluride (PbTe) can be synthesized in a hydrothermal reaction between lead foil and tellurium powder. The resulting materials were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and transmission electron microscopy.
D W Rogers
Medical physics, 26(4), 533-537 (1999-05-05)
Data are presented to allow the photon beam quality specifier being used in the new AAPM TG-51 protocol, %dd(10)x, to be extracted from depth-dose data measured with a 1 mm lead foil either 50 cm or 30 cm from the