Principaux documents
GF68591098
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
CU045840
1 EA
694,00 €
694,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
694,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
694,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 685-910-98
Longueur
200 mm
Diam. du conducteur
0.1 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Application
may be used as one component of a thermocouple