Principaux documents
GF68300939
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 2.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Synonyme(s) :
FE246825
1 EA
248,00 €
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
248,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres (grade 100)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 100 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 683-009-39
Diamètre
2.5 mm
sphericity
2.50 μm