Principaux documents
GF68265603
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 30 mm, L 1000 mm, black
Synonyme(s) :
AM367930
1 EA
406,00 €
406,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
406,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
406,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 682-656-03
Longueur
1000 mm
Diamètre
30 mm
Couleur
black