Principaux documents
GF68236836
Copper/silver
rod, Cu90%/Ag10%, 15 mm diameter, temper as drawn, length 50 mm
Synonyme(s) :
CY277920
1 EA
340,00 €
340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
340,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 682-368-36
Longueur
50 mm
Diamètre
15 mm