Principaux documents
GF68123886
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 100 m
Synonyme(s) :
ES345910
1 EA
279,00 €
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
279,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 681-238-86
Longueur
100 m
Diamètre
0.18 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable