Principaux documents
GF67933907
Fecralloy® - iron/chromium
rod, 75 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 100 mm, condition hot rolled (black)
Synonyme(s) :
FE087980
1 EA
875,00 €
875,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
875,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
875,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 679-339-07
Longueur
100 mm
Diamètre
75 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB