Principaux documents
GF67219678
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 200mm x 25mm diameter
Synonyme(s) :
MG097940
1 EA
326,00 €
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
326,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 672-196-78
L × diam.
200 mm × 25 mm