Merck
Passer à
GF67166321
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
Synonyme(s) :
FE220271
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
foil
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
diam.
25 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GF62112181GF34069091GF68936529
description
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
description
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, diameter 10 mm, temper hard
description
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, temper hard
description
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, length 1 m, temper hard
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
manufacturer/tradename
Goodfellow 621-121-81
manufacturer/tradename
Goodfellow 340-690-91
manufacturer/tradename
Goodfellow 689-365-29
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
diam.
25 mm
diam.
10 mm
diam.
-
diam.
-
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless steel - AISI 304