GF67137116
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.193mm, L 200 mm, wall thickness 0.019 mm
Synonyme(s) :
IM307014
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 671-371-16
Longueur
200 mm
Épaisseur de la paroi
0.019 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable