Principaux documents
GF66883304
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, outside diameter 0.71 mm, Al95%/Cu 4%/Mg 1%, length 1000 mm, wall thickness 0.051 mm
Synonyme(s) :
AL047100
1 EA
413,00 €
413,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
413,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
413,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 668-833-04
Longueur
1000 mm
D.E.
0.71 mm
Épaisseur de la paroi
0.051 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH