Principaux documents
GF66555793
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 10 mm, L 200 mm, natural
Synonyme(s) :
AB307910
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 665-557-93
Longueur
200 mm
Diamètre
10 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable