Principaux documents
GF66542777
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
1000mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.063mm wall thickness, 0.614mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AL027090
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 665-427-77